Learn More
Trichloroethylene, Extra Pure, SLR, Stabilised with 0.04% Triethylamine, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10070460 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10070460 500 mL Amber glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10070460 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3100/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
CAS 79-01-6
Punto di fusione -85°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 87°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C2HCl3
Numero MDL 838
Quantità 500 mL
Sinonimo trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
InChI Key XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC Name 1,1,2-trichloroethene
Molecular Weight (g/mol) 131.38
PubChem CID 6575
Densità vapore 4.5
ChEBI CHEBI:16602
Peso formulazione 131.39g/mol
Pressione del vapore 77.3mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichloroethylene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.