Learn More
Trichloroethylene, Technical, Stabilised, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10418040 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 L
Imballaggio:
Metal can
Dimensione della confezione:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10418040 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10418040 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3050/25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
CAS 79-01-6
Punto di fusione -85°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 87°C
Imballaggio Metal can
Formula molecolare C2HCl3
Numero MDL 838
Quantità 25 L
Sinonimo trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
InChI Key XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC Name 1,1,2-trichloroethene
Molecular Weight (g/mol) 131.38
PubChem CID 6575
Densità vapore 4.5
ChEBI CHEBI:16602
Peso formulazione 131.39g/mol
Pressione del vapore 77.3mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichloroethylene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.