C-X bond formation reagent
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Trichloroisocyanuric acid |
| Punto di fusione | 245°C to 251°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Iodometry) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 1 kg |
| Beilstein | 26,256 |
| Fieser | 06,605; 13,322 |
| Indice di Merck | 15,9806 |
| Show More |