Learn More
Trichloroisocyanuric acid, 99%
Codice prodotto. 10711072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10711072 250 g Glass Bottle 250g
10667581 1 kg Glass Bottle 1kg
11926581 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10711072 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421542500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-90-1
Formula molecolare C3Cl3N3O3
Molecular Weight (g/mol) 232.40
Numero MDL MFCD00006553
InChI Key YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroisocyanuric acid
Punto di fusione 245°C to 251°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 g
Beilstein 26,256
Fieser 06,605; 13,322
Indice di Merck 15,9806
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: decomposes forming hclo,soluble in highly polar solvents
IUPAC Name 1,3,5-trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Peso formulazione 232.41
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder or Granules