Learn More
Trichloroisocyanuric Acid, TRC
Codice prodotto. 30450349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450349 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450349 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT77399050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroisocyanuric Acid
CAS 87-90-1
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C3Cl3N3O3
Quantità 50 g
Sinonimo s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro- (8CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, trichloro- (6CI), 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazinetrione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Trichlorotriazine-2,4,6-trione, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro-, 1,3,5-Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TCCA (chlorination agent), TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid
InChI Formula InChI=1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
IUPAC Name 1,3,5-trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Molecular Weight (g/mol) 232.41
Peso formulazione 230.9005
Percent Purity >95%