Learn More
Trichloromethyl Chloroformate, TRC
Codice prodotto. 30457042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457042 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT77388010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloromethyl Chloroformate
CAS 503-38-8
Formula molecolare C2Cl4O2
Quantità 10 g
Sinonimo Carbonochloridic Acid Trichloromethyl Ester, Chloroformic Acid Trichloromethyl Ester, Trichloromethanol Chloroformate, Diphosgen, Diphosgene, Trichloromethyl Chlorocarbonate
InChI Formula InChI=1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
SMILES ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name trichloromethyl carbonochloridate
Molecular Weight (g/mol) 197.83
Peso formulazione 195.8652