Learn More
Trichlorosilane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10285460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10285460 250 mL 250mL
10207453 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10285460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174602500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-78-2
Formula molecolare Cl3Si
Molecular Weight (g/mol) 134.44
InChI Key PPDADIYYMSXQJK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name trichlorosilyl
SMILES Cl[Si](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Trichlorosilane
Punto di fusione -127.0°C
Densità 1.3400 g/mL
Punti di ebollizione 31.0°C to 32.0°C
Punto d'infiammabilità -27°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SiHCl3
Indice di rifrazione 1.4000 to 1.4020
Quantità 250 mL
Fieser 03,298; 04,525; 05,687; 06,606; 11,553
Indice di Merck 15, 9811
Gravità specifica 1.34
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, ether, heptane, chloroform,, perchloroethylene, carbon disulfide and, carbon tetrachloride
Viscosità 0.332 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 135.45
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichlorosilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P334-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.