Learn More
Trichostatin A, MedChemExpress
Descrizione
Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trichostatin A |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 58880-19-6 |
| Colore | Light Nude |
| Quantità | 2 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H22N2O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | TSA |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (82.68 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only