Learn More
Triclabendazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triclabendazole |
| CAS | 68786-66-3 |
| Nomi componenti o analita | Triclabendazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H9 Cl3 N2 O S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Triclabendazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1 |
| Vedi altri risultati |