Specifica
| Materiale o nome chimico | Triclabendazole |
| Punto di fusione | 175.0°C to 176.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
| Peso formulazione | 359.66 |
| Percent Purity | 98% |