Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triclabendazole, 98%
Codice prodotto. 15751789 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15751789 5 g 5g
15741789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15751789 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461960050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 68786-66-3 | C14H9Cl3N2OS | 359.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68786-66-3
Formula molecolare C14H9Cl3N2OS
Molecular Weight (g/mol) 359.66
InChI Key NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triclabendazole, fasinex, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzo d imidazole, triclabendazol inn-spanish, triclabendazolum inn-latin, ccris 8988, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-benzimidazole, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole
PubChem CID 50248
IUPAC Name 6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazole
SMILES CSC1=NC2=CC(=C(C=C2N1)Cl)OC3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Triclabendazole
Punto di fusione 175.0°C to 176.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 359.66
Percent Purity 98%