Learn More
Triclabendazole, Mikromol™
Codice prodotto. 17997084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17997084 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17997084 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0313.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triclabendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Nomi componenti o analita Triclabendazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H9 Cl3 N2 O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Triclabendazole
InChI Formula InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC Name 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 359.66
Quantità 100 mg
Peso formulazione 357.9501 g/mol