Learn More
Triclabendazole, TRC
Codice prodotto. 30455565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455565 50 mg 50mg
30455431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30455565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT77417550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14 H9 Cl3 N2 O S
Quantità 50 mg
Sinonimo Triclabendazole, 1H-Benzimidazole','6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-, 1H-Benzimidazole','5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthiobenzimidazole, 5-Chloro-6-(2',3'-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, CGA 89317, Egaten, Fasinex, Triclabendazole
InChI Formula InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC Name 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 359.66
Peso formulazione 357.9501
Percent Purity >95