missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triclopyr, TRC

Codice prodotto. 30011145
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011145 5 g 5g
30003755 10 g 10g
17944495 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30011145 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7738205G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 55335-06-3
Formula molecolare C7 H4 Cl3 N O3
Molecular Weight (g/mol) 256.47
Sinonimo Acetic acid, 2-[(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)oxy]- (ACI), 2-[(3,5,6-Trichloro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid (ACI), Acetic acid, [(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)oxy]- (9CI), Acetic acid, [(3,5,6-trichloro-2-pyridyl)oxy]- (6CI, 7CI), 2-[(3,5,6-Trichloropyridinyl)oxy]acetic acid, 3,5,6-TPA, 3,5,6-Trichloro-2-pyridinyloxyacetic acid, 3,5,6-Trichloro-2-pyridinyloxyethanoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-pyridyloxyacetic acid, Dowco 233, Garlon, Garlon 2, Garlon 250, Grandstsnd, Maxim, Maxim (auxin), NSC 190671, Redeem, Release, Remedy, Triclopyr
IUPAC Name 2-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxyacetic acid
SMILES OC(=O)COc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl

Specifica

Materiale o nome chimico Triclopyr
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl3NO3/c8-3-1-4(9)7(11-6(3)10)14-2-5(12)13/h1H,2H2,(H,12,13)
Peso formulazione 254.9257
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.