Learn More
Triclosan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418626
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16418626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418626 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1119
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
MedChemExpress Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Specifica
Materiale o nome chimico Triclosan
Forma fisica Solid
CAS 3380-34-5
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H7Cl3O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.38 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl
Molecular Weight (g/mol) 289.54
Peso formulazione 289.54
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only