Learn More
Triclosan-methyl ether 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30314265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314265 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314265 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17803300AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triclosan methyl ether
CAS 1-1-4640
Nomi componenti o analita Triclosan methyl ether
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C13 H9 Cl3 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Benzene, 4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether
InChI Formula InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-(4-chloro-2-methoxyphenoxy)benzene
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 303.57
Quantità 1 mL
Peso formulazione 301.9668 g/mol