Learn More
Triclosan Methyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triclosan methyl ether |
| CAS | 4640-01-1 |
| Formula molecolare | C13 H9 Cl3 O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Benzene','4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether, Triclosan-methyl ether |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC Name | 2,4-dichloro-1-(4-chloro-2-methoxyphenoxy)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 303.57 |
| Peso formulazione | 301.9668 |