Learn More
Triclosan, Mikromol™
Codice prodotto. 17987549
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17987549 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17987549 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0610.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triclosan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triclosan
CAS 3380-34-5
Nomi componenti o analita Triclosan
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H7 Cl3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac
InChI Formula InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC Name 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Molecular Weight (g/mol) 289.54
Quantità 250 mg
Peso formulazione 287.9512 g/mol