Learn More
Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30453133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453133 10 mg 10mg
30456285 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30453133 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT77426010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Nomi componenti o analita Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18H14Cl3NaO8
Sinonimo 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, Irgasan DP 300 Glucuronide Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C18H15Cl3O8.Na/c19-7-1-3-10(9(21)5-7)27-11-4-2-8(20)6-12(11)28-18-15(24)13(22)14(23)16(29-18)17(25)26;/h1-6,13-16,18,22-24H,(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,18+;/m0./s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES ClC1=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2O[C@@H]3O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=CC(Cl)=C1
Industry Type Forensics
Molecular Weight (g/mol) 487.65
Quantità 10 mg
Percent Purity >95