Learn More
Cytiva Tricorn Storage/Shipping Device
Codice prodotto. 10640581 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade, and SOURCE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10640581 Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade, and SOURCE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10640581 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18117643
Spedizione stimata: 04-11-2026
Designed for high-resolution liquid chromatography of biomolecules performed at medium to high pressures.
  • Suitable for use with high performance media
  • Glass tubes coated with plastic film
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Glass tubes coated with plastic film
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade, and SOURCE