Learn More
Tricosane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758870
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
638-67-5
C23H48
324.63
MFCD00009350
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
12534
CHEBI:32934
tricosane
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
638-67-5
C23H48
324.63
MFCD00009350
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
12534
CHEBI:32934
tricosane
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tricosane
Punto di fusione 47°C to 50°C
Colore White
Punti di ebollizione 380°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)21CH3
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 324.63
Percent Purity 98%
Forma fisica Shiny Flakes