Learn More
Tricosanol, 99+%
Codice prodotto. 10267490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10267490 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10267490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258161000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3133-01-5 | C23H48O | 340.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tricosanol
Nota nome 99+%
CAS 3133-01-5
Punto di fusione 74°C to 76°C
Colore White
Punti di ebollizione 185°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C23H48O
Formula lineare CH3(CH2)22OH
Numero MDL MFCD00044484
Quantità 100 mg
Sinonimo 1-tricosanol, tricosanol, tricosyl alcohol, n-tricosanol, unii-k22080opox, n-tricosyl alcohol, acmc-2097cw, 1-tricosanol 10 microg/ml in methyl-tert. butyl ether
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,alcohols,ethers,ketones,specially when hot
InChI Key FPLNRAYTBIFSFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC Name tricosan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 340.64
PubChem CID 18431
ChEBI CHEBI:78411
Peso formulazione 340.63
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder or Flakes