Learn More
Honeywell™ TRICOTON Light Gloves
Codice prodotto. 12683343
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12683343 7 Pezzo
12693343 8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12683343 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore RGT550T7
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Honeywell™ TRICOTON Light Gloves are a 100% cotton lightweight knitted glove constructed of light yarn.
  • 100% cotton lightweight knitted glove
  • The knitting technique helps to obtain a glove that conforms snugly to the hand and good dexterity
  • The glove offers maximum comfort and added sturdiness
  • Of a neutral pH level and without any treatment, this cotton is tolerated perfectly well by the skin and limits the absorption of perspiration
  • The tight knit gives the glove perfect support, limits the penetration of dirt, offers a good touch while offering protection against small cuts
  • Light color enhances the glove's hygiene and cleanliness properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420-2003 EEC Basic standards
Struttura Seamless Knit
Descrizione 13 gauge
Materiale Cotton
Size 7
Stile polso guanto Elasticated
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm