Learn More
Tricyclohexyl Phosphine (90%), TRC
Codice prodotto. 30449294
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449294 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449294 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT77460025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tricyclohexyl Phosphine
CAS 2622-14-2
Formula molecolare C18H33P
Quantità 25 g
Sinonimo NSC 158657, Tricyclohexylphosphine
InChI Formula InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
IUPAC Name tricyclohexylphosphane
Molecular Weight (g/mol) 280.43
Peso formulazione 280.232