Learn More
Tricyclohexylchlorotin, TRC
Codice prodotto. 30457233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457233 2.5 g -
30454822 10 g 10g
30456829 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457233 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7745002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3091-32-5
Formula molecolare C18 H33 Cl Sn
Molecular Weight (g/mol) 403.62
Sinonimo Tin, chlorotricyclohexyl- (7CI), Tricyclohexyltin chloride (6CI), Chlorotricyclohexylstannane, Chlorotricyclohexyltin, NSC 202692, Tricyclohexylstannyl chloride, Tris(cyclohexyl)tin chloride
IUPAC Name chloro(tricyclohexyl)stannane
SMILES Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Specifica
Materiale o nome chimico Tricyclohexyltin chloride
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Peso formulazione 404.1293