Learn More
Tricyclohexylphosphine, technical grade
Codice prodotto. 11316269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316269 5 g 5g
11306269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316269 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044854.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.436 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2622-14-2
Formula molecolare C18H33P
Molecular Weight (g/mol) 280.436
Numero MDL MFCD00003853
InChI Key WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
IUPAC Name tricyclohexylphosphane
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Specifica
Materiale o nome chimico Tricyclohexylphosphine
Punto di fusione 76°C to 78°C
Colore White
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 280.42
Grado Caratteristiche
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tricyclohexylphosphine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclohexylphosphine