Specifica
| Materiale o nome chimico | Triethanolamine Hydrochloride |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | ∽ 99% |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 185.65 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grado | Not Available |
| Forma fisica | Powder |