Learn More
Triethanolamine hydrochloride, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10477960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10477960 100 g Bottiglia in vetro 100g
10582381 5 g Bottiglia in vetro 5g
10285500 500 g Bottiglia in vetro 500g
11955271 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10477960 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170051000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-39-8
Formula molecolare C6H16ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.648
Numero MDL MFCD00012596
InChI Key HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochloride
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Triethanolamine hydrochloride
Nota nome p.a.
Colore White
Perdita all'essiccatura 1.0% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HOCH2CH2)3N·HCl
Quantità 100 g
Peso formulazione 185.65
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Crystalline Powder