Learn More
Triethoxysilane, 95%
Codice prodotto. 13428398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13428398 250 g Bottiglia in vetro 250g
10163294 10 g Bottiglia in vetro 10g
10366834 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13428398 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164812500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 998-30-1 | C6H16O3Si | 164.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 998-30-1
Formula molecolare C6H16O3Si
Molecular Weight (g/mol) 164.28
Numero MDL MFCD00009061
InChI Key PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
IUPAC Name triethoxysilicon
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethoxysilane
Punto di fusione -170.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 134.0°C to 135.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)3SiH
Indice di rifrazione 1.3762
Quantità 250 g
Beilstein 01,334
Fieser 11,554; 17,366
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 164.28
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.