Learn More
Triethoxysilane, 96%
Codice prodotto. 11429567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11429567 10 g 10g
11439567 50 g 50g
11449567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22063.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163.268 g/mol
Triethoxysilane is raw material for synthesis of silane addition agent and silicon oil. It is used as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Triethoxysilane is raw material for synthesis of silane addition agent and silicon oil. It is used as a reducing agent.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Notes
Moisture sensitive. Store away from strong oxidizing agents, strong acids, bases, water/ moisture. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 998-30-1
Formula molecolare C6H15O3Si
Molecular Weight (g/mol) 163.268
Numero MDL MFCD00009061
InChI Key PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
IUPAC Name triethoxysilicon
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 134°C to 135°C
Materiale o nome chimico Triethoxysilane
Punto di fusione -170°C
Quantità 10 g
Formula lineare (CH3CH2O)3SiH
Numero UN UN3384
Beilstein 1738989
Punto d'infiammabilità 26°C (78°F)
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Peso formulazione 164.28
Percent Purity 96%
Indice di rifrazione 1.377
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.885
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethoxysilane