Learn More
Triethoxyvinylsilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10721261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10721261 500 g Bottiglia in vetro 500g
10498320 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10721261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174615000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78-08-0 | Molecular Formula: C8H18O3Si | Molecular Weight: 190.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-08-0
Formula molecolare C8H18O3Si
Molecular Weight (g/mol) 190.31
Numero MDL MFCD00009063
InChI Key FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
PubChem CID 6516
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Triethoxyvinylsilane
Nota nome 97%
Colore Colorless
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 160°C to 161°C
Punto d'infiammabilità 34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHSi(OC2H5)3
Indice di rifrazione 1.3970 to 1.399
Quantità 500 g
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in chloroform
IUPAC Name ethenyl(triethoxy)silane
Peso formulazione 190.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid