Learn More
Triethyl 2-phosphonobutyrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10702843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10702843 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10243052 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10702843 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368780050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17145-91-4 | Molecular Formula: C10H21O5P | Molecular Weight: 252.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17145-91-4
Formula molecolare C10H21O5P
Molecular Weight (g/mol) 252.25
Numero MDL MFCD00041347
InChI Key GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
PubChem CID 229053
IUPAC Name ethyl 2-diethoxyphosphorylbutanoate
SMILES CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl 2-phosphonobutyrate
Nota nome 98%
Colore Colorless
Densità 1.0640g/mL
Punti di ebollizione 152.0°C to 154.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (O)P(CH3CH2O)2CH(CH2CH3)C(O)OCH2CH3
Indice di rifrazione 1.4315 to 1.4335
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.064
Peso formulazione 252.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyl 2-phosphonobutyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.