Learn More
Triethyl 2-phosphonopropionate, 98%
Codice prodotto. 10701841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10701841 50 g Bottiglia in vetro 50g
10469640 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10701841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174360500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3699-66-9 | C9H19O5P | 238.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3699-66-9
Formula molecolare C9H19O5P
Molecular Weight (g/mol) 238.22
Numero MDL MFCD00009159
InChI Key BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
PubChem CID 107155
IUPAC Name ethyl 2-diethoxyphosphorylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl 2-phosphonopropionate
Nota nome 98%
Colore Colorless
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 143.0°C to 144.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2P(O)CH(CH3)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 50 g
Beilstein 04, I, 573
Gravità specifica 1.11
Peso formulazione 238.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyl 2-phosphonopropionate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.