Learn More
Triethyl 3-phosphonopropionate, 98%
Codice prodotto. 11388285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388285 50 g 50g
11378285 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388285 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10190.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3699-67-0 | C9H19O5P | 238.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3699-67-0
Formula molecolare C9H19O5P
Molecular Weight (g/mol) 238.22
Numero MDL MFCD00015167
InChI Key JMJWCUOIOKBVNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-diethoxyphosphoryl propanoate, triethyl 3-phosphonopropionate, 3-diethylphosphonopropionic acid ethyl ester, triethyl 3-phosphonopropanoate, ethyl 3-diethoxyphosphinyl propionate, ethyl 3-diethoxycarbonyl propanoate, propanoic acid, 3-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, ethyl 3-diethylphosphonopropionate, ethyl 3-diethylphosphono-propionate, ethyl 3-diethylphosphono propanoate
PubChem CID 281204
IUPAC Name ethyl 3-diethoxyphosphorylpropanoate
SMILES CCOC(=O)CCP(=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl 3-phosphonopropionate
Densità 1.094
Punti di ebollizione 127°C to 129°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.433
Quantità 50 g
Beilstein 1790966
Peso formulazione 238.22
Percent Purity 98%