Learn More
Triethyl 4-phosphonocrotonate, 92%, predominantly trans
Codice prodotto. 10242892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10242892 10 g 10g
10235480 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10242892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152120100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10236-14-3 | C10H19O5P | 250.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10236-14-3
Formula molecolare C10H19O5P
Molecular Weight (g/mol) 250.23
Numero MDL MFCD00009192
InChI Key LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Sinonimo triethyl 4-phosphonocrotonate, e-ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, triethyl .gamma.-phosphonocrotonate, ethyl 4-diethylphosphono crotonate, ethyl 2e-4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl e-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate, ethyl 4-diethylphosphonocrotonate, ethyl trans-4-diethylphosphono crotonate, 4-diethoxyphosphinyl crotonic acid ethyl ester
PubChem CID 5365783
SMILES CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl 4-phosphonocrotonate
Nota nome 92%
Colore Yellow
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 133.0°C to 135.0°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2P(O)CH2CH=CHCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4525 to 1.4555
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.12
IUPAC Name ethyl (E)-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate
Peso formulazione 250.23
Percent Purity 92%
Forma fisica Liquid