Learn More
Triethyl borate, 97%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triethyl borate |
| Punto di fusione | -84.5°C |
| Densità | 0.8580g/mL |
| Punti di ebollizione | 117.0°C to 118.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 11°C |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Formula lineare | (C2H5O)3B |
| Indice di rifrazione | 1.3720 to 1.3740 |
| Quantità | 800 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triethyl borate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.