Learn More
Triethyl borate, 97%
Codice prodotto. 10626714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10626714 1 L Bottiglia in vetro 1L
10031490 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10626714 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139580010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 150-46-9 | C6H15BO3 | 145.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-46-9
Formula molecolare C6H15BO3
Molecular Weight (g/mol) 145.99
Numero MDL MFCD00009073
InChI Key AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC Name triethyl borate
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Specifications
Materiale o nome chimico Triethyl borate
Nota nome 97%
Punto di fusione -84.5°C
Colore Colorless
Densità 0.8580g/mL
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C
Punto d'infiammabilità 11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)3B
Indice di rifrazione 1.3720 to 1.3740
Quantità 1 L
Beilstein 01, 335
Gravità specifica 0.858
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 145.99
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Triethyl borate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.