Learn More
CCL28 Antibody (012), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607570 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607570 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607570 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289585PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CCL28 Monoclonal specifically detects CCL28 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CCL28
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 012
Coniugato PerCP
Diluizione ELISA
Formulazione PBS
Alias gene chemokine (C-C motif) ligand 28, member 28, MGC71902, Protein CCK1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL28 (Accession#: NP_683513.1; Ile23-Tyr127).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 56477
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus