Learn More
Triethyl Citrate, Mikromol™
Codice prodotto. 17998434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998434 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17998434 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1462.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triethyl Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl citrate
CAS 77-93-0
Nomi componenti o analita Triethyl citrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H20 O7
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Triethyl citrate, Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
InChI Formula InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC Name triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 276.28
Quantità 250 mg
Peso formulazione 276.1209 g/mol