Learn More
Triethyl orthoformate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737634
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal Drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
122-51-0
C7H16O3
148.2
MFCD00009230
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
31214
diethoxymethoxyethane
CCOC(OCC)OCC
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
122-51-0
C7H16O3
148.2
MFCD00009230
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
31214
diethoxymethoxyethane
CCOC(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Triethyl orthoformate
Punto di fusione -61.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 146.0°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH(OC2H5)3
Indice di rifrazione 1.3900 to 1.3920
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 20
Fieser 01,1204; 02,430; 04,527; 05,690; 06,610; 07,385; 11,555; 13,327
Indice di Merck 15, 6980
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyl orthoformate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.