Learn More
Triethyl orthoformate, 98%, anhydrous, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Triethyl orthoformate |
| Punto di fusione | -61.0°C |
| Densità | 0.8900g/mL |
| Punti di ebollizione | 146.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 35°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Formula lineare | CH(OC2H5)3 |
| Indice di rifrazione | 1.3900 to 1.3920 |
| Quantità | 100 mL |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Triethyl orthoformate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.