Learn More
Triethyl orthoformate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
Specifica
Materiale o nome chimico | Triethyl orthoformate |
Punto di fusione | -61.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.8900g/mL |
Punti di ebollizione | 146.0°C |
Punto d'infiammabilità | 35°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH(OC2H5)3 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triethyl orthoformate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Triethyl orthoformate