Learn More
Triethyl orthoformate, 98%
Codice prodotto. 10476960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
25L
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10476960
Marca: Thermo Scientific Acros 139660010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-51-0
Formula molecolare C7H16O3
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Numero MDL MFCD00009230
InChI Key GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC Name diethoxymethoxyethane
SMILES CCOC(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl orthoformate
Punto di fusione -61.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 146.0°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH(OC2H5)3
Indice di rifrazione 1.3900 to 1.3920
Quantità 1 L
Beilstein 02, 20
Fieser 01,1204; 02,430; 04,527; 05,690; 06,610; 07,385; 11,555; 13,327
Indice di Merck 15, 6980
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyl orthoformate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.