Learn More
Triethyl orthoformate, Reagent Grade, 98%, Honeywell™
Codice prodotto. 15698180 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless steel can
Dimensione della confezione:
1L
20L
Codice prodotto. 15698180
Marca: Honeywell Research Chemicals T6045320L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 122-51-0
Formula molecolare C7H16O3
Molecular Weight (g/mol) 148.202
InChI Key GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC Name diethoxymethoxyethane
SMILES CCOC(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl orthoformate
Punto di fusione -76°C
Colore Colorless
Densità 0.891g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 146°C
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Odore Pungent
Imballaggio Stainless steel can
Formula lineare CH(OC2H5)3
Numero MDL MFCD00009230
Quantità 20 L
Numero UN UN2524
Beilstein 605384
Densità vapore 5.11 (vs air)
Peso formulazione 148.2g/mol
Pressione del vapore 2.9mmHg (20°C)
Percent Purity 0.98
Forma fisica Liquid