Learn More
Triethyl Orthoformate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triethyl Orthoformate |
| CAS | 122-51-0 |
| Formula molecolare | C7H16O3 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | 1,1',1''-[Methylidyne-tris(oxy)]tris-Ethane, Orthoformic Acid Triethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)OCC |
| IUPAC Name | diethoxymethoxyethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.2 |
| Peso formulazione | 148.1099 |