Learn More
Triethyl phosphate, 99%
Codice prodotto. 10143190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10143190 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10522731 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10143190 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139680025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-40-0
Formula molecolare C6H15O4P
Molecular Weight (g/mol) 182.16
Numero MDL MFCD00009077
InChI Key DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC Name triethyl phosphate
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl phosphate
Nota nome 99%
Punto di fusione -56°C
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 111°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)3P(O)
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.407
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01, 332
Fieser 01,1212; 16,3
Indice di Merck 15, 9838
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,aliphatic,aromatic and chlorinated hydrocarbons,soluble in most other organic solvents
Peso formulazione 182.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyl phosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico