Learn More
Triethyl phosphate, 99+%
Codice prodotto. 11349207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349207 25 g 25g
11359207 100 g 100g
11339207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040001.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
Triethyl phosphate is used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-40-0
Formula molecolare C6H15O4P
Molecular Weight (g/mol) 182.16
Numero MDL MFCD00009077
InChI Key DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC Name triethyl phosphate
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl phosphate
Densità 1.072 g/mL
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 115°C (240°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.405
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,9674
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 182.16
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyl phosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl phosphate