Learn More
Triethyl phosphonoacetate, 97%
Codice prodotto. 10467340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10467340
Marca: Thermo Scientific Acros 139701000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 867-13-0 | C8H17O5P | 224.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 867-13-0
Formula molecolare C8H17O5P
Molecular Weight (g/mol) 224.19
InChI Key GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
PubChem CID 13345
IUPAC Name ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl phosphonoacetate
Acidità 2mg KOH/g max.
Punto di fusione -24.0°C
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 260.0°C to 262.0°C
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4320
Quantità 100 g
Beilstein 04,I,573
Fieser 01,1216; 06,612; 12,527; 13,255
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 224.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyl phosphonoacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.