Learn More
Triethylaluminium, 1.3M solution in Heptane, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
Specifica
Materiale o nome chimico | Triethylaluminium |
Colore | Colorless |
Nota nome | 1.3 M Solution in Heptane |
Formula lineare | (C2H5)3Al |
Concentrazione | 19.5 to 20.5 wt% (on Al basis) |
Densità | 0.7300 g/mL |
Molecular Weight (g/mol) | 114.17 |
Peso formulazione | 114.17 |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 800 mL |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triethylaluminium, 1.M solution in heptane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Liquido piroforico Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.