Learn More
Triethylaluminum, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15431877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15431877 25 g 25g
15441877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15431877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043243.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Catalyst for polymerization of olefins, intermediate
Triethylaluminum is used as a co-catalyst in the industrial production of polyethylene and for the production of medium chain alcohols. Used as a catalyst in Ziegler-Natta polymerization process for vinyl, olefin, diene polymerizations and linear oligomerization and cyclization of unsaturated hydrocarbons. It is also used as a catalyst to produce ethylene gas, chain growth of ethylene, longer chain aluminum alkyls, and in plating aluminum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-93-8
Formula molecolare C6H15Al
Molecular Weight (g/mol) 114.168
Numero MDL MFCD00009015
InChI Key VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylaluminum, triethylaluminium, aluminum, triethyl, triethylalane, unii-h426e9h3tt, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl-aluminum, triethyl aluminum, triethyl-aluminum
PubChem CID 16682930
IUPAC Name triethylalumane
SMILES CC[Al](CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylaluminum
Punto di fusione -50°C
Densità 0.835g/mL
Punti di ebollizione 128°C to 130°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità 18°C (−1°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Cylinder
Quantità 25 g
Numero UN UN3394
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 114.17
Percent Purity 94%
Forma fisica Liquid